trans-3-(Trifluoromethyl)cinnamoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC9640-1G
PC9640-5G
PC9640-25G
APOSPC9640-1GEA
38
EUR
APOSPC9640-1G
APOSPC9640-5G
APOSPC9640-25G
trans-3-(Trifluoromethyl)cinnamoyl chloride 97%
trans-3-(Trifluoromethyl)cinnamoyl chloride
Formule:
C₁₀H₆ClF₃O Kookpunt: 148 °C Dichtheid: 1,372 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 94 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00075514 CAS nummer: 64379-91-5 UN: 3265 ADR: 8,II |