Trifluoro(1,1,2,2-tetrafluoro-2-bromoethoxy)ethylene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromotetrafluoroethyl trifluorovinyl ether
PC9642-25G PC9642-5G
APOSPC9642-25GEA 308 EUR
APOSPC9642-25G APOSPC9642-5G
Trifluoro(1,1,2,2-tetrafluoro-2-bromoethoxy)ethylene 97%
Trifluoro(1,1,2,2-tetrafluoro-2-bromoethoxy)ethylene
Formule: F₂CCFOCF₂CF₂Br
MW: 276.94 g/mol
Kookpunt: 55 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02183517
CAS nummer: 85737-06-0
EINECS: 288-516-4