3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9652-1G PC9652-5G
APOSPC9652-1GEA 22 EUR
APOSPC9652-1G APOSPC9652-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO
MW: 207.13 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 247170-27-0