2,3-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9654-25G PC9654-5G
APOSPC9654-25GEA 583 EUR
APOSPC9654-25G APOSPC9654-5G
2,3-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
2,3-Dibromohexafluoro-2-butene
Formule: C₄Br₂F₆
Kookpunt: 104…106 °C
Smeltpunt: 104…106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862090
CAS nummer: 384-51-0