Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9659-10G PC9659-1G PC9659-5G
APOSPC9659-10GEA 379 EUR
APOSPC9659-10G APOSPC9659-1G APOSPC9659-5G
Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate 95+%
Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate
Formule: C₁₂H₁₀F₆O₄
Smeltpunt: 40…41 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236693
CAS nummer: 35480-31-0