3,4-Difluorophenyl isothiocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9664-1G PC9664-25G PC9664-5G
APOSPC9664-1GEA 22 EUR
APOSPC9664-1G APOSPC9664-25G APOSPC9664-5G
3,4-Difluorophenyl isothiocyanate 97%
3,4-Difluorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₃F₂NS
Kookpunt: 170 °C
Dichtheid: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00175109
CAS nummer: 113028-75-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III