4-Fluoroindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9665-1G PC9665-5G PC9665-10G
APOSPC9665-1GEA 22 EUR
APOSPC9665-1G APOSPC9665-5G APOSPC9665-10G
4-Fluoroindole
4-Fluoroindole
Formule: C₈H₆FN
Kookpunt: 90 °C/0,4mmHg
Smeltpunt: 29…33 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00055992
CAS nummer: 387-43-9