2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9666-25G PC9666-5G PC9666-100G
APOSPC9666-25GEA 27.8 EUR
APOSPC9666-25G APOSPC9666-5G APOSPC9666-100G
2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid 97%
2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
Formule: C₈H₄F₃NO₄
Smeltpunt: 134…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007142
CAS nummer: 320-94-5