4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
PC9667-1G PC9667-5G PC9667-25G
APOSPC9667-1GEA 52.6 EUR
APOSPC9667-1G APOSPC9667-5G APOSPC9667-25G
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Smeltpunt: 55…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412241
CAS nummer: 15017-52-4
UN: 3261
ADR: 8,III