α,3-Dibromo-4-fluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Bromo-4-fluorobenzyl bromide, 2-Bromo-4-(bromomethyl)-1-fluorobenzene
PC9668-100G PC9668-25G PC9668-5G
APOSPC9668-100GEA 526 EUR
APOSPC9668-100G APOSPC9668-25G APOSPC9668-5G
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene 98%
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene
Formule: C₇H₅Br₂F
MW: 267.92 g/mol
Kookpunt: 130 °C/0.5mmHg
Smeltpunt: 41 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09037367
CAS nummer: 78239-71-1
UN: 3261
ADR: 8 II