2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9669-25G PC9669-5G
APOSPC9669-25GEA 183 EUR
APOSPC9669-25G APOSPC9669-5G
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile 95%
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08458154
CAS nummer: 501420-63-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III