3,5-Bis(trifluoromethyl)anisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Methoxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC9670-25G PC9670-5G PC9670-10G
APOSPC9670-25GEA 0 EUR
APOSPC9670-25G APOSPC9670-5G APOSPC9670-10G
3,5-Bis(trifluoromethyl)anisole 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)anisole
Formule: C₉H₆F₆O
Kookpunt: 158…160 °C
Vlampunt: 55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00728736
CAS nummer: 349-60-0
UN: 1993
ADR: 3,III