2,4,5-Trifluorophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9672-1G PC9672-5G
APOSPC9672-1GEA 87.6 EUR
APOSPC9672-1G APOSPC9672-5G
2,4,5-Trifluorophenol 98%
2,4,5-Trifluorophenol
Formule: C₆H₃F₃O
Smeltpunt: 37…42 °C
Vlampunt: 55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061215
CAS nummer: 2268-16-8
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III