1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9674-25G PC9674-5G PC9674-1G PC9674-10G
APOSPC9674-25GEA 36.8 EUR
APOSPC9674-25G APOSPC9674-5G APOSPC9674-1G APOSPC9674-10G
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzene
Formule: C₆H₃BrClF
Smeltpunt: 29 °C
Dichtheid: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038306
CAS nummer: 883499-24-9