2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9677-1G PC9677-250MG
APOSPC9677-1GEA 110 EUR
APOSPC9677-1G APOSPC9677-250MG
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxypyridine
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxypyridine
Formule: C₅HF₄NO
Smeltpunt: 95…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00981885
CAS nummer: 2693-66-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable