6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9685-25G PC9685-5G PC9685-100G
APOSPC9685-25GEA 185 EUR
APOSPC9685-25G APOSPC9685-5G APOSPC9685-100G
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Formule: C₉H₆FNO
Smeltpunt: 173…176 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00069703
CAS nummer: 2795-41-7