4-Bromo-1,1-difluorobut-1-ene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9694-1G PC9694-5G
APOSPC9694-1GEA 76 EUR
APOSPC9694-1G APOSPC9694-5G
4-Bromo-1,1-difluorobut-1-ene 97%
4-Bromo-1,1-difluorobut-1-ene
Formule: C₄H₅BrF₂
MW: 170.99 g/mol
Kookpunt: 97…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038266
CAS nummer: 147804-02-2
UN: 1993
ADR: 3 III