1-(4-Fluorophenyl)-2-pyrrolidinone 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Fluorophenyl)pyrrolidin-2-one
PC9696-1G PC9696-5G PC9696-250MG
APOSPC9696-1GEA 95.1 EUR
APOSPC9696-1G APOSPC9696-5G APOSPC9696-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-pyrrolidinone 95+%
1-(4-Fluorophenyl)-2-pyrrolidinone
Formule: C₁₀H₁₀FNO
MW: 179.19 g/mol
Smeltpunt: 54…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00138504
CAS nummer: 54660-08-1