4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9701-1G PC9701-5G
APOSPC9701-1GEA 58.4 EUR
APOSPC9701-1G APOSPC9701-5G
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 95%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Formule: C₅BrF₄N
Kookpunt: 134…135 °C
Dichtheid: 1,92 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075169
CAS nummer: 3511-90-8