5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9703-10G PC9703-25G PC9703-5G
APOSPC9703-10GEA 292 EUR
APOSPC9703-10G APOSPC9703-25G APOSPC9703-5G
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₆H₄ClF₃N₂O
Smeltpunt: 41…42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068130
CAS nummer: 128455-62-9