4-Amino-2,6-difluoropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9706-1G PC9706-5G PC9706-250MG
APOSPC9706-1GEA 83.3 EUR
APOSPC9706-1G APOSPC9706-5G APOSPC9706-250MG
4-Amino-2,6-difluoropyridine 97%
4-Amino-2,6-difluoropyridine
Formule: C₅H₄F₂N₂
Smeltpunt: 124…128 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08436089
CAS nummer: 63489-58-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III