5-(Trifluoromethyl)-2-(4-trifluoromethylphenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9720-1G PC9720-5G PC9720-25G
APOSPC9720-1GEA 231 EUR
APOSPC9720-1G APOSPC9720-5G APOSPC9720-25G
5-(Trifluoromethyl)-2-(4-trifluoromethylphenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid 95+%
5-(Trifluoromethyl)-2-(4-trifluoromethylphenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₇F₆NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100463
CAS nummer: 886497-47-8