4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9723-1G PC9723-25G PC9723-5G
APOSPC9723-1GEA 22 EUR
APOSPC9723-1G APOSPC9723-25G APOSPC9723-5G
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Smeltpunt: 150…155 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236589
CAS nummer: 177480-81-8