6-chloro-5-fluoroindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9724-1G PC9724-250MG
APOSPC9724-1GEA 39.5 EUR
APOSPC9724-1G APOSPC9724-250MG
6-chloro-5-fluoroindole
6-chloro-5-fluoroindole
Formule: C₈H₅ClFN
Smeltpunt: 104…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01074496
CAS nummer: 122509-72-2