2-Pyrazin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9740-1G PC9740-5G
APOSPC9740-1GEA 164 EUR
APOSPC9740-1G APOSPC9740-5G
2-Pyrazin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-Pyrazin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formule: C₁₃H₉F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037908
CAS nummer: 88283-34-5