3,5-Difluoro-2-nitrophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9743-1G PC9743-5G PC9743-10G
APOSPC9743-1GEA 29.2 EUR
APOSPC9743-1G APOSPC9743-5G APOSPC9743-10G
3,5-Difluoro-2-nitrophenol 98%
3,5-Difluoro-2-nitrophenol
Formule: C₆H₃F₂NO₃
Smeltpunt: 46…47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458165
CAS nummer: 151414-46-9