4-(4-Fluorophenoxy)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9750-1G PC9750-25G PC9750-5G
APOSPC9750-1GEA 22 EUR
APOSPC9750-1G APOSPC9750-25G APOSPC9750-5G
4-(4-Fluorophenoxy)aniline
4-(4-Fluorophenoxy)aniline
Formule: C₁₂H₁₀FNO
Smeltpunt: 60…64 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01312350
CAS nummer: 36160-82-4