4-Amino-3-fluorobenzoic acid 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Amino-3-fluorobenzoic Acid
PC9752-1G PC9752-5G
APOSPC9752-1GEA 22 EUR
APOSPC9752-1G APOSPC9752-5G
4-Amino-3-fluorobenzoic acid 97+%
4-Amino-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₆FNO₂
Smeltpunt: 212…218 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01660374
CAS nummer: 455-87-8