2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9756-1G PC9756-5G
APOSPC9756-1GEA 116 EUR
APOSPC9756-1G APOSPC9756-5G
2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride 97%
2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride
Formule: C₅H₅F₅O₃S
Kookpunt: 112…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095419
CAS nummer: 73606-13-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable