3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone oxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9757-1G PC9757-5G
APOSPC9757-1GEA 137 EUR
APOSPC9757-1G APOSPC9757-5G
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone oxime
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone oxime
Formule: C₃H₃BrF₃NO
Kookpunt: 80…90 °C/85mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038272
CAS nummer: 117341-57-8