4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9760-1G PC9760-500MG
APOSPC9760-1GEA 254 EUR
APOSPC9760-1G APOSPC9760-500MG
4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
Smeltpunt: 102…103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02183554
CAS nummer: 387824-61-5