2,2-Bis(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9766-1G PC9766-250MG
APOSPC9766-1GEA 285 EUR
APOSPC9766-1G APOSPC9766-250MG
2,2-Bis(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 97%
2,2-Bis(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
Formule: C₁₅H₆F₁₀O₂
Smeltpunt: 156…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320803
CAS nummer: 114611-30-2