2-Quinolin-2-yl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9770-25G PC9770-5G PC9770-1G
APOSPC9770-25GEA 1270 EUR
APOSPC9770-25G APOSPC9770-5G APOSPC9770-1G
2-Quinolin-2-yl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formule: C₁₈H₁₂F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037917
CAS nummer: 849021-38-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable