2-(4-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9777-1G PC9777-2.5G
APOSPC9777-1GEA 87.9 EUR
APOSPC9777-1G APOSPC9777-2.5G
2-(4-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
2-(4-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formule: C₁₀H₆F₃N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00140054
CAS nummer: 204394-60-5