4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9778-1G PC9778-5G PC9778-25G
APOSPC9778-1GEA 22 EUR
APOSPC9778-1G APOSPC9778-5G APOSPC9778-25G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Formule: C₅H₃F₃N₂OS
Smeltpunt: 246…251 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00112978
CAS nummer: 368-54-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable