3-Fluorosalicylic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9781-1G PC9781-25G PC9781-5G
APOSPC9781-1GEA 22 EUR
APOSPC9781-1G APOSPC9781-25G APOSPC9781-5G
3-Fluorosalicylic acid 99%
3-Fluorosalicylic acid
Formule: C₇H₅FO₃
Smeltpunt: 146…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153167
CAS nummer: 341-27-5