4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9784-1G PC9784-25G PC9784-5G
APOSPC9784-1GEA 24.9 EUR
APOSPC9784-1G APOSPC9784-25G APOSPC9784-5G
4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
4-Fluoropiperidine hydrochloride
Formule: C₅H₁₁ClFN
Smeltpunt: 161…167 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03452786
CAS nummer: 57395-89-8