2-Quinolin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9790-25G PC9790-5G PC9790-1G
APOSPC9790-25GEA 1270 EUR
APOSPC9790-25G APOSPC9790-5G APOSPC9790-1G
2-Quinolin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formule: C₁₈H₁₂F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037910
CAS nummer: 283597-72-8