1H,1H-Tricosafluoro-1-dodecanol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9798-100G PC9798-25G PC9798-5G
APOSPC9798-100GEA 0 EUR
APOSPC9798-100G APOSPC9798-25G APOSPC9798-5G
1H,1H-Tricosafluoro-1-dodecanol 96%
1H,1H-Tricosafluoro-1-dodecanol
Formule: C₁₂H₃F₂₃O
Kookpunt: 133 °C/30mmHg
Smeltpunt: 111…113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153235
CAS nummer: 423-65-4