1,3-Difluoro-5-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9813-25G PC9813-1G PC9813-5G
APOSPC9813-25GEA 64.3 EUR
APOSPC9813-25G APOSPC9813-1G APOSPC9813-5G
1,3-Difluoro-5-nitrobenzene
1,3-Difluoro-5-nitrobenzene
Formule: C₆H₃F₂NO₂
Kookpunt: 176…177 °C
Smeltpunt: 17 °C
Dichtheid: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012142
CAS nummer: 2265-94-3
EINECS: 218-867-0