5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,4,5-Trifluorophenylacetylene
PC9819-1G PC9819-5G PC9819-25G
APOSPC9819-1GEA 67.2 EUR
APOSPC9819-1G APOSPC9819-5G APOSPC9819-25G
5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene
5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene
Formule: C₈H₃F₃
Kookpunt: 53…54 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458177
CAS nummer: 158816-55-8
UN: 1993
ADR: 3,III