2-Amino-3-fluorobenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9826-1G PC9826-25G PC9826-5G
APOSPC9826-1GEA 22 EUR
APOSPC9826-1G APOSPC9826-25G APOSPC9826-5G
2-Amino-3-fluorobenzonitrile 97%
2-Amino-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₅FN₂
Smeltpunt: 79…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368774
CAS nummer: 115661-37-5