3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9831-1G PC9831-5G
APOSPC9831-1GEA 90.6 EUR
APOSPC9831-1G APOSPC9831-5G
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
Formule: C5H10ClF2N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03452800
CAS nummer: 496807-97-7