4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,4-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC9833-1G PC9833-5G
APOSPC9833-1GEA 146 EUR
APOSPC9833-1G APOSPC9833-5G
4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃F₆NO₂
Kookpunt: 103…104 °C/18mmHg
Smeltpunt: 23…25 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00728841
CAS nummer: 1978-20-7