3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9835-1G PC9835-250MG PC9835-5G
APOSPC9835-1GEA 24.9 EUR
APOSPC9835-1G APOSPC9835-250MG APOSPC9835-5G
3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride
3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride
Formule: C₄H₇F₂N
Smeltpunt: 128…134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788948
CAS nummer: 163457-23-6