1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9836-1G PC9836-5G
APOSPC9836-1GEA 87.9 EUR
APOSPC9836-1G APOSPC9836-5G
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₆H₇F₃O₂
Kookpunt: 76 °C/14mmHg
Smeltpunt: 24…26 °C
Dichtheid: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03425197
CAS nummer: 277756-45-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III