2,6-Difluoro-4-nitrophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9845-1G PC9845-5G PC9845-25G
APOSPC9845-1GEA 32.2 EUR
APOSPC9845-1G APOSPC9845-5G APOSPC9845-25G
2,6-Difluoro-4-nitrophenol 98%
2,6-Difluoro-4-nitrophenol
Formule: C₆H₃F₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07366521
CAS nummer: 658-07-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III