Methyl-2,3-difluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 2,3-difluorobenzoate
PC9846-10G PC9846-25G PC9846-5G
APOSPC9846-10GEA 27.8 EUR
APOSPC9846-10G APOSPC9846-25G APOSPC9846-5G
Methyl-2,3-difluorobenzoate
Methyl-2,3-difluorobenzoate
Formule: C₈H₆F₂O₂
Kookpunt: 94 °C/ 15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203674
CAS nummer: 18355-74-3