2H-Perfluoro-5,8,11-trimethyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,1,1,2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,14,15,15,15-Icosafluoro-5,8,11-tris(trifluoromethyl)-3,6,9,12-tetraoxapentadecane
PC9855-25G PC9855-5G PC9855-1G
APOSPC9855-25GEA 184 EUR
APOSPC9855-25G APOSPC9855-5G APOSPC9855-1G
2H-Perfluoro-5,8,11-trimethyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane 97%
2H-Perfluoro-5,8,11-trimethyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane
Formule: C₁₄HF₂₉O₄
Kookpunt: 192…195 °C
Smeltpunt: –115 °C
Dichtheid: 1,723 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00054717
CAS nummer: 26738-51-2