4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9858-1G PC9858-5G PC9858-250MG
APOSPC9858-1GEA 145 EUR
APOSPC9858-1G APOSPC9858-5G APOSPC9858-250MG
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formule: C₆H₄Cl₂F₃N
MW: 218.01 g/mol
Smeltpunt: 124…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972770
CAS nummer: 732306-24-0